Documentos Principais
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
Tygon®
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Comprimento
15.25 m (50 ft)
Diâmetro
3.75 mm
Nota de preparo
Sterilization Method
Not autoclavable
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.