Documentos Principais
XX1014722
Millipore
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
47 mm, PTFE-faced membrane support
Sinônimo(s):
Suporte de filtro Millipore, Tampa de vidro
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Materiais
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e rolha de vidro, 47 mm, suporte de membrana com faces de PTFE
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.
Produto acessório de vidro para filtração a vácuo da Millipore. Esta base de vidro e rolha de 47 mm com suporte de membrana com face de politetrafluoretileno (PTFE) foi projetada para substituir as peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro da Millipore ou para fornecer uma configuração alternativa. Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.
Aplicação
A base e rolha de vidro Millipore são adequadas para filtração a vácuo.
Características e benefícios
  • Oito rolhas de silicone perfuradas são montadas em frascos de filtração padrão de 1 e 4 litros