Documentos Principais
XX1014733
Millipore
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Sinônimo(s):
Base de filtração a vácuo, Base de vidro para filtração, Base de vácuo Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e rolha de vidro, 47 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é vendida separadamente
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.