XX1012532
Base e rolha de vidro Millipore para filtração a vácuo
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinônimo(s):
Tampa de vidro
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e rolha de vidro, 25 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é fornecida
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro, de 25 mm, para microanálise da Millipore.
Base e rolha de vidro, 25 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é fornecida
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro, de 25 mm, para microanálise da Millipore.