Documentos Principais
TX1060
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
Sinônimo(s):
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
About This Item
Fórmula linear:
1,2,4-C6H3Cl3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
204-428-0
Ensaio:
≥99% (corrected for water content, GC)
p.e.:
213.5 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
1.3 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (corrected for water content, GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
cor
APHA: ≤10
p.e.
213.5 °C/1013 hPa
pf
17 °C
temperatura de transição
flash point 99 °C
solubilidade
0.049 g/L
densidade
1.45 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications
Nota de análise
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup