Documentos Principais
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Componentes
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
Informações legais
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2