SX1320R
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Produtos recomendados
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
SpillSolv
Informações legais
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1