Documentos Principais
SX1310
Supelco
Liquid Acid Spill Kit
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
SpillSolv
Componentes
6 x 1kg SpillSolv Acid Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups, and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2