Documentos Principais
SX1320
Supelco
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
SpillSolv
Componentes
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Informações legais
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1