SPR00S001
Pacote de purificação SmartPak®
For use with RiOs™ 3 Systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak® RO 3
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SmartPak®
compatibilidade
for use with RiOs™
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de purificação SmartPak® RO 3 é usado com os sistemas RIOs™ 3.
Aplicação
Este pacote remove diversos contaminantes (compostos orgânicos, íons, partículas...)
Características e benefícios
Consumível original para substituição do pacote de purificação SmartPak® RO 3 - SPR00S001.
Informações legais
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany