Documentos Principais
SLHA02510
Millipore
Unidade de filtro Millex-HA (não estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
Filtro OEM, filtro de seringa
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrição geral
A unidade de filtro MillexHA (não estéril) é um dispositivo médico fornecido em um estado não estéril. Depois de esterilizado, ele deve ser usado como um filtro de seringa para clarificar soluções de baixo volume.
Características e benefícios
  • A unidade de filtro Millex-HA (não estéril) deve ser usada para clarificar pequenos volumes de soluções aquosas
  • Depois de reembalada e esterilizada, a unidade de filtro Millex-HA (não estéril) pode ser usada para aplicações de tratamento direto do paciente
  • Os filtros não estéreis são compatíveis com a esterilização por óxido de etileno (OE)
  • A esterilização por qualquer outro método (por exemplo, radiação gama, feixe de elétrons, vapor) não é recomendada
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3