Documentos Principais
SLGS02510
Millipore
Unidade de filtro Millex-GS (não estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
Filtro OEM, filtro de seringa
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
volume de retenção
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-GS (não estéril) é um dispositivo médico fornecido em um estado não estéril. Depois de esterilizado, deve ser usado como filtros de seringa para esterilizar e/ou clarificar soluções de baixo volume.
Características e benefícios
  • A unidade de filtro Millex-GS (não estéril) deve ser usada para clarificar pequenos volumes de soluções aquosas e, depois de esterilizado, pode ser usado como um filtro esterilizante para soluções aquosas
  • Depois de reembalada e esterilizada, a unidade de filtro Millex-GS (não estéril) pode ser usada para aplicações de tratamento direto do paciente
  • Os filtros não estéreis são compatíveis com esterilização por óxido de etileno (OE)
  • Esterilização por qualquer outro método (por exemplo, irradiação gama, feixe de elétrons, vapor) não é recomendado pela
  • marcação CE nem está registrado pela FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e profissionais de laboratório.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3