Key Documents
SLFG750
Millipore
Filtro de ventilação em PTFE hidrofóbico Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Fluoropore® PTFE, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm, Filtro de ventilação Millex-FG, filtro de linha a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
gas
sample type organic solution(s)
conector
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As unidades de filtro de seringa Millex® com membrana de PES hidrofóbica Fluoropore são ideais para esterilização em linha de gases e ventilação de recipientes estéreis, e os filtros com membrana Fluoropore também podem ser usados para esterilizar ou clarificar soluções orgânicas. As unidades de filtro Millex de 50 mm são especialmente úteis para proteção de tubulação de vácuo. Todas as unidades são bidirecionais.
Características e benefícios:
•Unidades Millex de 50 mm ideais para a proteção da linha de vácuo
•Todas as unidades de PTFE hidrofóbico Millex têm fluxo bidirecional
Aplicações:
esterilização de gases, proteção da linha de vácuo, ventilação de contêineres estéreis, esterilização e clarificação de soluções orgânicas
Aplicação
  • Sterilizing Gases
  • Vacuum Line Protection,
  • Venting Sterile Containers
  • Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Características e benefícios
  • Ideal for vacuum line protection
  • Bi-directional in flow
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13