MTGR05000
Unidade de filtro Aervent-50, 0,2 µm, hidrofóbica, 3,175 mm (1/8 pol.) HB/HB
pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
Filtro de cápsula Aervent® 50, Est. EPA 041237-FRA-001
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aervent®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
7.1 cm (2.8 in.)
Largura
2.4 in.
Diâmetro
6.2 cm (2.4 in.)
área de filtração
19.6 cm2
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.0 mg
matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
conector
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
Condições de expedição
ambient
Aplicação
• Ventilação estéril de recipientes e garrafões
• Linhas de interrupção de vácuo de autoclave
• Filtração estéril de baixo volume de fluidos não aquosos
• Entrada de fermentador pequena e filtração de gases de exaustão
Nota de preparo
10 ciclos de autoclave de 30 min a 130 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Retenção quantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) segundo a metodologia ASTM F838-83.
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Consulte o guia de Procedimentos de esterilização a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.