Key Documents
S7865
Sigma-Aldrich
Conjunto de padrões de DNA genômico metilado e não metilado de rato CpGenome
Useful as a control or standard for variety of epigenomic assays such as methylated or unmethylated DNA enrichment, bisulfite conversion or melt curve analysis to determine the status of global or locus- specific DNA methylation.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
CpGenome
Upstate®
Condições de expedição
wet ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
O kit de padrões de DNA genômico metilado e não metilado de rato CpGenome contém um frasco de DNA não metilado e um frasco de DNA metilado gerados a partir da mesma fonte de DNA genômico.
O padrão de DNA genômico não metilado de rato CpGenome é gerado com o uso da amplificação por deslocamento de várias fitas do DNA genômico de rato usando a DNA polimerase Phi29. Esse processo resulta em um padrão de DNA que contém ≥ 95% de citosinas não metiladas no genoma, tanto na região heterocromática quanto na eucromática.
O padrão de DNA genômico metilado de rato CpGenome é gerado com o uso da amplificação por deslocamento de várias fitas do DNA genômico de rato usando a DNA polimerase Phi29, seguido por um tratamento com uma CpG metilase. Esse processo resulta em um padrão de DNA que contém ≥ 95% de citosinas metiladas em todo o genoma, tanto na região heterocromática quanto na eucromática.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Útil como um controle ou padrão para diversos ensaios epigenéticos, como enriquecimento de DNA metilado ou não metilado, conversão com bissulfitos ou análise de curvas de dissociação para determinar o status da metilação global do DNA ou de um loco específico.
Qualidade
PCR quantitativa específica para metilação (qMSP):
DNA genômico metilado e não metilado de rato convertido com bissulfito é avaliado quanto ao status de metilação em vários locos no genoma.
forma física
5 µg de DNA em tampão contendo Tris-HCl 10 mM, pH 8,0, EDTA 0,1 mM
Armazenamento e estabilidade
Após o recebimento, separe em alíquotas e armazene a –20 °C para evitar vários ciclos de congelamento e descongelamento que podem fragmentar o DNA. Para uma melhor qualidade, limite o congelamento e descongelamento da mesma alíquota de DNA em –20 °C a até 3 vezes, no máximo. Para armazenamento por períodos maiores, o DNA pode ser armazenado a –80 °C. Com o armazenamento adequado e limitação do excesso de ciclos de congelamento-descongelamento, este produto é estável por até dois anos a partir da data de recebimento.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.