QIA33
FragEL DNA Fragmentation Detection Kit, Colorimetric - TdT Enzyme
Sinônimo(s):
TUNEL Assay
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 50 tests
Nível de qualidade
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
entrada
sample type paraffin section(s)
sample type frozen section(s)
sample type fixed-cell preparation(s)
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Componentes
Advertência
Princípio
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Gu, Y., et al. 1994. Endocrinology135, 1272.
Gavrieli, Y., et al. 1992. J. Cell Biol.119, 493.
Fawthrop, D. J., et al. 1991. Arch. Toxicol.65, 437.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunology145, 1859.
Wyllie, A. H. 1980. Nature284, 555.
Kerr, J. F. R., et al. 1972. Br. J. Cancer26, 239.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials