Documentos Principais
PR0GTXL0S1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® XL-S
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiais
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
Parâmetros
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
A × L × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<1 ppm
conector
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® XL-S pré-trata a água de alimentação pela remoção de partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre da água de torneira. Ele protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento inclui pré-filtração para remover partículas, carvão ativado para remover cloro e um agente anti-incrustação para minimizar o risco de formação de incrustações.
Para uso com os sistemas de purificação de água maiores RiOs, Elix® e AFS® E.
Aplicação
O pacote protege e mantém o bom desempenho da membrana de osmose reversa.
Características e benefícios
  • Polifosfato fornece proteção anti-incrustação
  • Carvão ativado impregnado com prata reduz o cloro livre e fornece proteção bacteriostática.
  • Filtração em profundidade para remoção de partículas e coloides.
  • Etiqueta e-Sure com tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote, arquivamento automático dos parâmetros do pacote e rastreabilidade total.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany