PR0GTXL0S2
Pacote de pré-tratamento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components.
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® XL-S
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 units
fabricante/nome comercial
Progard®
Parâmetros
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
A × L × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
conector
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
Categorias relacionadas
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento inclui pré-filtração para remover partículas, carvão ativado para remover cloro e um agente anti-incrustação para minimizar o risco de formação de incrustações.
Para uso com os sistemas de purificação de água maiores RiOs™, Elix® e AFS® E.
Aplicação
Características e benefícios
- Polifosfato fornece proteção anti-incrustação
- Carvão ativado impregnado com prata reduz o cloro livre e fornece proteção bacteriostática.
- Filtração em profundidade para remoção de partículas e coloides.
- Etiqueta e-Sure com tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote, arquivamento automático dos parâmetros do pacote e rastreabilidade total.