OP17L
Anti-c-Fos (Ab-1) Mouse mAb (2G9C3)
lyophilized, clone 2G9C3, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G9C3, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/ml)
Paraffin Sections (not recommended)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3