OP39
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Mouse mAb (TA-1)
liquid, clone TA-1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TA-1, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Aplicação
Frozen Sections (5 µg/ml)
Immunoblotting (see application references)
Immunofluorescence (5 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg/sample, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see comments and application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
SK-BR-3 cells
Outras notas
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984 Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Bargmann, C.I., et al. 1968. Nature319, 226.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1