OP16
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-4) Mouse mAb (7.16.4)
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7.16.4, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (see application references)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/ml, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Fisher rat embryo cells
B104-1-1 cells
Outras notas
Peterson, N,C., and Greene, M.I., 1988. DNA Cell Biol.17, 1031.
Kokai, Y., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 5389.
Van De Vijver, M.J., et al. 1988. New Engl. J. Med.319, 1239.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Kokai, Y., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8498.
Slamon, D.J., et al. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.