H1650
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
monkey, human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidade
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?