OP133
Anti-IKKα Mouse mAb (14A231)
liquid, clone 14A231, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14A231, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
monkey, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHUK(1147)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescence)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Daudi cells
Outras notas
Didonato, J.A., et al. 1997 Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997 Cell88, 213.
Mercurio, F., et al. 1997 Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. M. 1997 Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995 Genes. Dev.9, 2723.