OP143
Anti-MDM2 (Ab-3) Mouse mAb (4B11)
liquid, clone 4B11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Murine Double Minute Chromosome-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B11, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescence)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
A549 cells
Outras notas
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F. S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J. D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J. D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S. S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3