MABE1006
Anti-N6-methyladenosine Antibody (m6A), clone 17-3-4-1
clone 17-3-4-1, from mouse
Sinônimo(s):
N6-methyladenosine, m6A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17-3-4-1, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
RIP: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
RNA Dot Blot Analysis: A representative lot detected N6-methyladenosine in m6A (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
RNA Dot Blot Analysis: 1.0-2.0 μg/mL of this antibody detected N6-methyladenosine in oligomers containing N6-methyladenosine.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1