Documentos Principais
SAB5701383
Sigma-Aldrich
Anti-N6-methyladenosine / m6A antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Discovered in the 1970s, m6A is the most prevalent internal modification in polyadenylated mRNAs and long non-coding RNAs (lncRNAs) in higher eukaryotes. m6A is widely conserved among eukaryotic species that range from yeast, plants, flies to mammals, as well as among viral RNAs with a nuclear phase. The m6A-based modification is associated with a well-defined RNA motif, RRACH (R: A/G, H: A/C/U). As a representative of the epitranscriptome, m6A mRNA modifications participate in many vital activities in the cell, including stem cell self-renewal and differentiation, mRNA transcription, alternative splicing, nuclear export, translation, degradation, and microRNA processing. These processes determine the expression or inactivation of specific genes, which is vital for growth and development.(PMID: 30416848; PMID: 24662220; PMID: 30429466)
Imunogênio
Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine / m6A.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)