ZMS1124
Anti-m6A Antibody, clone 17-3-4-1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
m6A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17-3-4-1, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1λ
sequência de epítopo
Unknown
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by DOT blot analysis with RNA oligos with m6A modification.
Dot Blot Analysis (DB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected N6-methyladenosine in RNA oligos with m6A modification.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected m6A in U2OS cells treated with 10 M BrdU, 24-28 h prior to UV-C treatment.
Immunocytochemistry Analysis: Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 Dilution of this antibody detected m6A in U2OS cells treated with 10 M BrdU, 24-28 h prior to UV-C treatment.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1