Documentos Principais
NSRULER-11000
Millipore
Volume Indicator Ruler, 1000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
PVC
linha de produto
NovaSeptum®
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Comprimento
325 mm ± 1
Largura
30.0 mm ± 1.0
espessura
30 μm ± 1
aplicação(ões)
sterile sampling
compatibilidade
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany