Documentos Principais
P2PLBCC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
linha de produto
Pellicon®
Nível de qualidade
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2