XX42P0080
Suporte de aço inoxidável Pellicon®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Comprimento
28 cm (11 in.)
Largura
19 cm (7.5 in.)
peso
24 kg (52 lb)
Descrição geral
Suporte de aço inoxidável Pellicon®
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany