Documentos Principais
AT52/5-3D0
Millipore
Suporte NovaSeptum® CCS
Sinônimo(s):
NovaSeptum Holder CCS, 5-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
conector
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
Descrição geral
A amostragem múltipla de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com o suporte CCS da NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para 0 e aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Características e benefícios
Acabamento das superfícies, exterior: Esmerilhado e polido até Ra 0,5μm com polimento elétrico, jateado com vidro
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany