Documentos Principais
AT91/6-3D0
Millipore
Suporte NovaSeptum® GS
Sinônimo(s):
NovaSeptum Holder GS, 9-port TC64, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Nível de qualidade
tamanho da agulha
1.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
conector
64 mm TC inlet
64 mm TC outlet
Descrição geral
A amostragem múltipla de seu produto é fundamental em todo o processo de fabricação. Um resultado impreciso ou falso positivo pode levar à quarentena, assim como pode exigir a repetição da análise.
Com o suporte GS da NovaSeptum®, a contaminação não é mais uma ameaça. Ideal para processos assépticos e estéreis, o design fechado garante que sua amostra será isolada do ponto de amostragem até a análise. A NovaSeptum® também permite a economia de materiais preciosos com seu design compacto, sem pernas mortas.
A ampla variedade de conectores padrão e personalizados garante a capacidade de coletar amostras onde quer que seja necessário. As unidades de amostragem de alta pureza são ideais para 0, além de aplicações que exigem afinidade muito baixa para proteínas, carboidratos complexos ou moléculas pequenas. Está disponível como um saco plano para fácil armazenamento e suspensão.
Características e benefícios
Acabamento das superfícies, exterior: Esmerilhado e polido até Ra 0,5μm com polimento elétrico, jateado com vidro
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany