Documentos Principais
A012-M
Millipore
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
9-port holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
linha de produto
NovaSeptum®
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Altura
260–460 mm
Comprimento
250 mm
Largura
280 mm
peso
0.5 kg
aplicação(ões)
sterile sampling
compatibilidade
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
Descrição geral
Device Configuration: Multi-sampling
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany