Documentos Principais
MXSMCET48
Millipore
Cassete de ágar cetrimida
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agency
International Standards
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Formulário
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
6 mo.
Características
ready-to-use
composição
Naladixic Acid
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
cor
light amberslightly opalescent
entrada
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
Pseudomonas aeruginosa
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O cassete Milliflex® são meios à base de ágar prontos para uso com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar pré-preenchido ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de teste de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. Este meio é concebido para o isolamento e identificação de Pseudomonas aeruginosa, encontrada em vários tipos de água, especialmente em água de alta pureza. A cetrimida é o agente seletivo. Ela não inibe a produção de pigmentos de P. aeruginosa. Na presença de cetrimida (que atua como detergente catiônico de amônio quaternário), o crescimento das células bacterianas que não sejam P. aeruginosa é inibido devido à liberação de nitrogênio e fósforo.
Aplicação
O cassete Milliflex® pré-preenchido com ágar com cetrimida é usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral da água, especialmente de água de alta pureza (para eletrônica, osmose reversa (OR), destilada ou purificada). É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Especificações
Farmacopeia dos Estados Unidos, Farmacopeia europeia
Meio de cultura
Cetrimida
Nota de análise
As espécies de P. aeruginosa são visualizadas como colônias verdes a azuis com fluorescência, em comprimento de onda UV
Microrganismos-alvo: Pseudomonas aeruginosa
Organismos para CQ
P. aeruginosa (ATCC 9027)
P. mirabilis (ATCC 12453) como controle negativo
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing