Key Documents
MXSMPCA48
Millipore
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Ágar para contagem em placa
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agency
International standards
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
forma
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
9 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
cor
clear light amberslightly opalescent
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aerobic bacteria
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® (System)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cassete Milliflex® consiste de meios à base de ágar prontos para uso, para serem usados com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar pré-preenchido ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. O ágar para contagem de placas é usado para obter contagens de placas microbianas em água e outros materiais de importância sanitária, leite e produtos lácteos, alimentos. O meio contém digestão pancreática de caseína que fornece aminoácidos, nitrogênio, carbono, vitaminas e minerais para o crescimento do organismo. O extrato de levedura fornece principalmente vitaminas do complexo B. A dextrose é o carboidrato fermentável e fornece uma fonte de energia para o crescimento das bactérias.
Aplicação
O cassete Milliflex® pré-cheio com ágar para contagem de placas é usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral de água, água residual e laticínios. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Especificações
Métodos-padrão para análise de água e águas residuais, Farmacopeia dos Estados Unidos
Meio de cultura
Plate Count
Nota de análise
Microrganismos-alvo: Microrganismos aeróbicos totais
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our complete range of ISO certified long-life solid media cassettes, ready-to-use with the Milliflex Oasis® system for bioburden testing