MMHEADEZ1
Cabeçote de filtração Milliflex Oasis®
for use with EZ-Fit® filtration units
Sinônimo(s):
Milliflex Oasis® Head, Milliflex Oasis® filtration pump head
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel (ASI)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® filtration units
Condições de expedição
ambient
Informações legais
configurado para