MIXJ1000L102LA
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Sinônimo(s):
Mobius® 1000L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
177.1 cm (69.7 in.)
Largura
136.8 cm (53.9 in.)
Profundidade
124.5 cm (49 in.)
peso
544 kg (1200 lb)
Categorias relacionadas
Informações legais
acessório