SAB5702965
Anti-Caspr1 Antibody, clone 8O5H6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CASPR, CNTNAP, NRXN4, P190
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8O5H6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
190 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EQHFYWGGSQPGIQRCACGLDRSCVDPALYCNCDADQPQWRTDKGLLTFVDHLPVTQVVIGDTNRSTSEAQFFLRPLRCYGDRNSWNTISFHTGAALRFPP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNTNAP1(8506)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1