ABN1380
Anti-Caspr2 Antibody, extracellular domain
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Contactin-associated protein-like 2, Cell recognition molecule Caspr2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNTNAP2(26047)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Caspr2 immunoreactivity at the juxtaparanodal region around the nodes of Ranvier by indirect immunofluorescent staining of teased fibers prepared from paraformaldehyde-fixed, desheathed wild-type, but not Caspr2-knockout, mouse sciatic nerves (Gordon, A., et al. (2015). Mol. Cell. Sci. In press).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a lower Caspr2 level in brain tissue lysates from mice with heterozygous Caspr2-knockout than wild-type mice, while no Caspr2 expression was detected in brain samples from mice with homozygous Caspr2-knockout (Gordon, A., et al. (2015). Mol. Cell. Sci. In press).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:5000 dilution of this antibody detected Caspr2 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1