SAB5702865
Anti-EGFR (L858R) Antibody, clone 1J5C6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1J5C6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
175 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.30 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DYVREHKDNIGSQYLLNWCVQIAKGMNYLEDRRLVHRDLAARNVLVKTPQHVKITDFGLAKLLGAEEKEYHAEGGKVPIKWMALESILHRIYTHQSDVWSY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1