Documentos Principais
SAB5600256
Sigma-Aldrich
Anti-TPO (Thyroid Peroxidase) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM368, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Thyroid peroxidase)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
RM368, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:200-1:1000
citations:
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM368, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:200-1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPO(7173)
Especificidade
This antibody reacts to human TPO (Thyroid peroxidase).
Imunogênio
A peptide corresponding to the C-terminus of human TPO (Thyroid peroxidase)
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)