MABN69
Anti-Caspr Antibody, clone K65/35
clone K65/35, from mouse
Sinônimo(s):
contactin associated protein 1, neurexin 4, neurexin-4, contactin-associated protein 1, Neurexin IV, Neurexin-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K65/35, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cntnap1(84008)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Caspr on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1