Documentos Principais
MIX1000LSPG03
Millipore
Conjunto de mistura de uso único MIX1000 com portas de amostra sem agulha e porta de pó de 4 pol. (ouro)
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Filter
Altura
117 cm (46 in.)
Largura
110 cm (44 in.)
Profundidade
110 cm (44 in.)
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany