MABS1286
Anti-EPO-R Antibody, clone BCO-3H2
clone BCO-3H2, from rat
Sinônimo(s):
Erythropoietin receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BCO-3H2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPOR(2057)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunoprecipitation applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunofluorescence applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EPO-R in Western Blotting applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EPO-R in 10 µg of UT-7 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2