MABS1287
Anti-EPO-R Antibody, clone VP-2E8
clone VP-2E8, from mouse
Sinônimo(s):
Erythropoietin Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VP-2E8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPOR(2057)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunoprecipitation applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunofluorescence applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EPO-R in Flow Cytometry applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected EPO-R in starved UT-7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.