MANTA4KIT
Kit de protocolos de validação e protocolos de registro de testes MAS-100 NT®
A4 format
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
compatibilidade
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
Descrição geral
O protocolo de validação MAS-100 NT® e o kit de registro de testes associado foram projetados como um guia pronto para uso para realizar as atividades de validação da bomba de amostragem de ar MAS-100 NT®. O kit de protocolos de validação em formato A4 garante a conformidade regulatória das bombas e um desempenho consistente.
Aplicação
O kit de protocolos de validação MAS-100 NT® é usado para a validação de bombas MAS-100 NT® que realizam a amostragem de ar ambiental em salas limpas e isoladores.
Informações legais
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG