MAC142
Anti-Cas9 Antibody, N-terminal Antibody, clone 6H4 Antibody, S. aureus
clone 6H4, from mouse
Sinônimo(s):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6H4, monoclonal
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus, bacteria
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in transiently transfected U20S cells expressing SaCas9-T2A-GFP. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: 1-2 µg from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in SaCas9. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1