SAB4200735
Anti-CRISPR/CAS9 -FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 7A9-3A3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CRISPR-associated protein-9 nuclease, Anti-Crispr, Anti-Crispr RNA
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A9-3A3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:200-1:400 using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
The type II CRISPR/Cas system has been adapted to expression in eukaryotic cells. The Cas9 endonuclease can be engineered with a single gRNA (guide RNA), directing a DNA double-strand break (DSB) at a desired genomic location. As a result, the cell activates endogenous DNA repair processes, either non-homologous end joining (NHEJ) or homology-directed repair (HDR). In comparison to other genome-editing technologies such as designer zinc fingers (ZFs), transcription activator–like effectors (TALEs) and homing meganucleases, the CRISPR/CAS9 system is a scalable, affordable and easy to engineer. Therefore, the anti-CRISPR/CAS9-FITC conjugated antibody can be a useful tool for detecting CRISPR/CAS9 positively transfected cells, revealing DSB sites in their genome.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
In order to obtain best results in different techniques and preparations we recommend determining optimal working concentration by titration test.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)