ABS2202
Anti-Cas9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SpCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
Streptococcus pyogenes, bacteria
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in non-transfected HEK293H and HEK293H transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in HEK293H cell lysate from cells transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cas9 in HEK293 cells transfected with Cas9 from Streptococcus pyogenes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1