MAB131872
Anti-Cas9 Antibody, clone 6F7
clone 6F7, from mouse
Sinônimo(s):
CRISPR-associated endonuclease Cas9, SaCas9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F7, monoclonal
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cas9 in HEK293 overexpressing fusion protein containing GFP and C-terminus of Cas9 from S. aureus (Courtesy of Dr Gerry Shaw).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 10 µg of HEK293 cell lysates overexpressing a fusion protein containing GFP and c-terminus of Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2